Learn More
4-[3-(1-Imidazolyl)Propylaminomethyl]benzenboronsäure Pinacolester, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7034024
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15429245
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51671.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1257648-78-4
Summenformel C19H28BN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 341.26
MDL-Nummer MFCD12546046
InChI-Schlüssel OJNUJXDRCCIJCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-1-imidazolyl propylaminomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-imidazol-1-yl-propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzyl amine, amtb157, 4-3-1-imidazolyl propylaminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, n-3-1-imidazolyl propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzylamine, 3-imidazol-1-yl propyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl amine, 3-imidazol-1-yl propyl 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl amine
PubChem CID 57416871
IUPAC-Name [3-(1H-imidazol-1-yl)propyl]({[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl})amine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CNCCCN2C=CN=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[3-(1-Imidazolyl)propylaminomethyl]benzeneboronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Formelmasse 341.26