Learn More
4-(2H-Tetrazol-5-yl)-benzolboronsäurepinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454896
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15454896 250 mg 250 Milligramm
15444896 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15454896 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59222.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 775351-40-1 | C13H17BN4O2 | 272.115 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 775351-40-1
Summenformel C13H17BN4O2
Molekulargewicht (g/mol) 272.115
MDL-Nummer MFCD12761127
InChI-Schlüssel ONAVJWUKLJDJAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-2h-tetrazole, 4-1h-tetrazol-5-yl benzene-1-boronic acid pinacol ester, 4-2h-tetrazol-5-yl benzeneboronic acid pinacol ester, 5-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 4-2h-tetrazol-5-yl phenylboronic acid pinacol ester, 5-4-phenylboronic acid pinacol ester-2h-tetrazole, 4-1h-tetrazol-5-yl phenyl boronic acid pinacol ester, 5-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-tetrazole, 5-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole
PubChem CID 45785702
IUPAC-Name 5-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Phenyl]-2H-Tetrazol
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C3=NNN=N3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2H-Tetrazol-5-yl)benzeneboronic acid pinacol ester
Menge 250 mg
Formelmasse 272.11
Reinheit (%) 95%