Learn More
Memmert™ 4-20 mA Stromschleifen-Schnittstellentemperatur 0-260 °C °eines Pt100 in der Kammer, für Icp260
Artikelnummer. 16360658 Alle ansehen Memmert Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Stromstärke:
4 bis 20 mA
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stromstärke unitSize
16360658 4 bis 20 mA 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16360658 Lieferant Memmert™ Lieferanten-Nr. ICP260V6
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Memmert™ Temperaturausgang für externe Temperaturüberwachung.
  • 4 bis 20 mA Stromschleifenschnittstelle
  • Temperatur eines Pt100-Sensors, der für die externe Temperaturüberwachung flexibel in der Kammer positioniert ist
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Modell 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
Typ Stromschleifenschnittstelle
Stromstärke 4 bis 20 mA