Learn More
Memmert™ 4 - 20 mA Stromschnittstelle O2 Regler Istwert
4-20mA current loop interface for O2 control option
Marke: Memmert™ ICO105V1
208.02 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erfordert Option T6
- 0 bis 25 % O2 = 4 bis 20 mA
Spezifikation
Erfordert Option T6 | |
ICO105 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ 4 - 20 mA Stromschnittstelle O2 Regler Istwert > ICO105
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur