Learn More
Memmert™ 4 - 20 mA Stromschnittstelle O2 Regler Istwert
4-20mA current loop interface for O2 control option
Marke:  Memmert™ ICO240V1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17140005
  • 229.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-08-2025
Beschreibung
  • Erfordert Option T6
  • 0 bis 25 % O2 = 4 bis 20 mA
Spezifikation
Spezifikation
Erfordert Option T6
ICO240
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ 4 - 20 mA Stromschnittstelle O2 Regler Istwert > ICO240