Learn More
Memmert™ 4 - 20 mA Stromschnittstelle CO2-Regler
4-20mA current loop interface CO2 controller 0-25%
Marke: Memmert™ ICO240V9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zubehör
- Istwert (0 – 25 % CO2 4 – 20 mA)
Spezifikation
ICO240 | |
CO2-Regler |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ 4 - 20 mA Stromschnittstelle CO2-Regler > ICO240
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur