Learn More
Memmert™ 4 - 20 mA Stromschnittstelle CO2-Regler
4-20mA current loop interface CO2 controller 0-25%
Marke:  Memmert™ ICO150V9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17139974
  • 229.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Beschreibung
  • Zubehör
  • Istwert (0 – 25 % CO2 4 – 20 mA)
Spezifikation
Spezifikation
ICO150
CO2-Regler
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ 4 - 20 mA Stromschnittstelle CO2-Regler > ICO150