Learn More
Memmert™ 4 - 20 mA Stromschnittstelle CO2-Regler
4-20mA current loop interface CO2 controller 0-25%
Marke:  Memmert™ ICO105V9
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17109944
  • 229.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-08-2025
Beschreibung
  • Zubehör
  • Istwert (0 – 25 % CO2 4 – 20 mA)
Spezifikation
Spezifikation
ICO105
CO2-Regler
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ 4 - 20 mA Stromschnittstelle CO2-Regler > ICO105