Learn More
4-(2-Thienyl)benzolsulfonylchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15477337 250 mg 250 Milligramm
15457337 1 g 1 Gramm
15467337 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15477337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34399.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 209592-91-6 | C10H7ClO2S2 | 258.734 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 209592-91-6
Summenformel C10H7ClO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 258.734
MDL-Nummer MFCD11655569
InChI-Schlüssel IRDZCMUQNGEQEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-thienyl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-2-thienyl, 4-thiophen-2-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-thiophen-2-yl benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 18387759
IUPAC-Name 4-Thiophen-2-ylbenzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Thienyl)benzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 107°C to 108°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 258.75
Reinheit (%) 96%