Learn More
4-(2-Thienyl)benzolsulfonylchlorid, 95 %, Acros Organics
Artikelnummer. 15289636 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15289636 5 g 5 Gramm
15279636 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15289636 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 451160050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 209592-91-6
Summenformel C10H7ClO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 258.75
InChI-Schlüssel IRDZCMUQNGEQEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-thienyl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-2-thienyl, 4-thiophen-2-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-thiophen-2-yl benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 18387759
IUPAC-Name 4-Thiophen-2-ylbenzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Thienyl)benzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 114°C to 115°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 258.75
Reinheit (%) 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(2-Thienyl)benzenesulfonyl chloride, 95%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.