Learn More
4-(2-Pyridylazo)resorcin, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4-(2-Pyridylazo)resorcinol |
| CAS | 1141-59-9 |
| Summenformel | C11H9N3O2 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H9N3O2/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11/h1-7,15-16H |
| SMILES | Oc1ccc(N=Nc2ccccn2)c(O)c1 |
| IUPAC-Name | 4-[(E)-Pyridin-2-yldiazenyl]benzol-1,3-diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 215.21 |
| Formelmasse | 215.0695 |