Learn More
4-(2-pyridylazo)resorcinol-Mononatriumsalz-Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399449
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11399449 1 g 1 Gramm
11429256 5 g 5 Gramm
11439256 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399449 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18103.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16593-81-0 | C11H9N3O2 | 215.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16593-81-0
Summenformel C11H9N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 215.21
MDL-Nummer MFCD00150712,MFCD00150712,MFCD00150712,MFCD00006256
InChI-Schlüssel VLCAILLZPUINNF-UKTHLTGXSA-N
Synonym 4-2-pyridylazo resorcinol monosodium saltmonohydrate
PubChem CID 132988475
IUPAC-Name 3-hydroxy-4-(pyridin-2-ylhydrazinyliden)cyclohexa-2,5-dien-1-on;Natrium;hydrat
SMILES OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 1 g
Beilstein 3825637
Formelmasse 255.21 (237.19 Anhydrous)