Learn More
4-(2-Pyridyllazo)resorcinol, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375847
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11375847 1 g 1 Gramm
11365847 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11375847 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043629.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1141-59-9 | C11H9N3O2 | 215.212 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1141-59-9
Summenformel C11H9N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 215.212
MDL-Nummer MFCD00006256
InChI-Schlüssel VLCAILLZPUINNF-LCYFTJDESA-N
Synonym 4-2-pyridylazo resorcinol, 4-2-pyridlyazo resorcinol, 4-2-pyridylazo-2-resorcinol, resorcinol, 4-2-pyridylazo, 1-2-pyridylazo resorcinol, unii-n68t40h95t, 1,3-benzenediol, 4-2-pyridinylazo, 4-pyridin-2-yldiazenyl benzene-1,3-diol, 4-2-pyridylazo-1,3-benzenediol, 1,3-benzenediol, 4-2-2-pyridinyl diazenyl
PubChem CID 5474737
IUPAC-Name (4Z)-3-hydroxy-4-(pyridin-2-ylhydrazinyliden)cyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES C1=CC=NC(=C1)NN=C2C=CC(=O)C=C2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4- (2-Pyridylazo)resorcinol
Schmelzpunkt 187°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 184665
Formelmasse 215.21
Güte ACS
Physikalische Form Pulver