Learn More
4-(2-Pyridyllazo)resorcinol,≥95.0%, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15657260 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15657260 5 g Glasflasche 5 Gramm
15647260 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15657260 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 829705G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für den spektrophotometrischen Nachweis von Hg, Indikator für die komplexometrische Titration,≥95.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1141-59-9
Summenformel C11H9N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 215.212
MDL-Nummer MFCD00006256
InChI-Schlüssel VLCAILLZPUINNF-LCYFTJDESA-N
PubChem CID 5474737
IUPAC-Name (4Z)-3-hydroxy-4-(pyridin-2-ylhydrazinyliden)cyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES C1=CC=NC(=C1)NN=C2C=CC(=O)C=C2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Pyridylazo)resorcinol
Schmelzpunkt 192 °C bis 202 °C
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 184665
Formelmasse 215.21 mol
Reinheit (%) ≥ 95.0 %
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g