Learn More
4-(2 -Phenyleth-1-ynyl)thiophol-2-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10140932
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10140932 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10130982 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10140932 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM08089CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175203-58-4
Summenformel C13H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 212.266
MDL-Nummer MFCD00174359
InChI-Schlüssel SAYKNBQCVYQQJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-phenyleth-1-ynyl thiophene-2-carbaldehyde, 4-2-phenylethynyl thiophene-2-carbaldehyde, 4-phenylethynyl-thiophene-2-carbaldehyde, 4-phenylethynyl thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 4-phenylethynyl, 4-phenylethynyl thiophene-2-carboxaldehyde
PubChem CID 2737139
IUPAC-Name 4-(2-Phenylethynyl)thiophen-2-Carbaldehyd
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CSC(=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Phenyleth-1-ynyl)thiophene-2-carbaldehyde
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 212.27
Reinheit (%) 97%