Learn More
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)-benzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458945
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15458945 250 mg 250 Milligramm
15438945 1 g 1 Gramm
15448945 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458945 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34441.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112539-09-0 | C10H10ClNO3S | 259.704 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112539-09-0
Summenformel C10H10ClNO3S
Molekulargewicht (g/mol) 259.704
MDL-Nummer MFCD00219329
InChI-Schlüssel OUAVTZYGHGCCCB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794593
IUPAC-Name 4-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)Benzolsulfonylchlorid
SMILES C1CC(=O)N(C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 104°C to 105°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Synonym 4-2-oxopyrrolidin-1-yl benzenesulfonyl chloride, 4-2-oxo-1-pyrrolidinyl benzenesulfonyl chloride, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-benzenesulfonylchloride, 4-2-oxopyrrolidin-1-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-2-oxo-1-pyrrolidinyl, 1-4-chlorosulfonyl phenyl pyrrolidin-2-one, pubchem5680, acmc-1bri4, benzenesulfonylchloride,4-2-oxo-1-pyrrolidinyl
Formelmasse 259.71
Reinheit (%) 97%