Learn More
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzol sulfonylchlorid, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10285314
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10285314 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10285314 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. JFD00486EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 112539-09-0
Summenformel C10H10ClNO3S
Molekulargewicht (g/mol) 259.704
InChI-Schlüssel OUAVTZYGHGCCCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-oxopyrrolidin-1-yl benzenesulfonyl chloride, 4-2-oxo-1-pyrrolidinyl benzenesulfonyl chloride, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-benzenesulfonylchloride, 4-2-oxopyrrolidin-1-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-2-oxo-1-pyrrolidinyl, 1-4-chlorosulfonyl phenyl pyrrolidin-2-one, pubchem5680, acmc-1bri4, benzenesulfonylchloride,4-2-oxo-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 2794593
IUPAC-Name 4-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)Benzolsulfonylchlorid
SMILES C1CC(=O)N(C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulfonyl chloride
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 259.71
Reinheit (%) 97%