Learn More
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)-benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzaldehyde |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 189.21 |
| Reinheit (%) | 97% |