Learn More
4',2''-O-Di(trimethylsilyl)tylosin, TRC
Artikelnummer. 30385774
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30385774 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30385774 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD49424510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4’,2’’-O-Di(trimethysilyl)tylosin
CAS 114442-77-2
Summenformel C52H93NO17Si2
Menge 10 mg
Synonym 2A,4C-Bis-O-(trimethylsilyl)-tylosin
InChI-Formel InChI=1S/C52H93NO17Si2/c1-19-39-36(28-62-50-48(61-12)47(60-11)45(33(6)64-50)69-71(13,14)15)24-29(2)20-21-37(55)30(3)25-35(22-23-54)43(31(4)38(56)26-40(57)66-39)68-51-46(70-72(16,17)18)42(53(9)10)44(32(5)65-51)67-41-27-52(8,59)49(58)34(7)63-41/h20-21,23-24,30-36,38-39,41-51,56,58-59H,19,22,25-28H2,1-18H3/b21-20+,29-24+/t30?,31?,32?,33?,34?,35-,36?,38+,39+,41-,42-,43+,44+,45?,46?,47?,48?,49-,50+,51-,52?/m0/s1
SMILES O=C(C[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]1[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](N(C)C)[C@H](O[C@@H]2O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@](O)(C)C2)[C@@H](C)O1)[C@@H](CC=O)C[C@H]3C)O[C@H](CC)C(CO[C@@H]4O[C@H](C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](OC)[C@H]4OC)/C=C(C)/C=C/C3=O
IUPAC-Name 2-((4R,5S,6S,7R,9R,11E,13E,16R)-6-(((2R,3R,4S,5S,6R)-5-(((2S,4R,5S,6S)-4,5-Dihydroxy-4,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4-(dimethylamino)-6-methyl-3-((trimethylsilyl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl) oxy)-15-((((2R,3R,4S,5R,6R)-3,4-Dimethoxy-6-methyl-5-((trimethylsilyl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)methyl)-16-ethyl-4-hydroxy-5,9,13-trimethyl-2,10-dioxooxacyclohexadeca-11,13-dien-7-yl)acetaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 1060.46
Formelmasse 1059.6