Learn More
[4-(2-Morpholin-4-ylethoxy)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10422833
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
852180-76-8
C13H19NO3
237.30
MFCD07368553
LZRLXLXSGAEQLA-UHFFFAOYSA-N
4-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanol, 4-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanol, 4-2-morpholinoethoxy phenyl methanol, benzenemethanol,4-2-4-morpholinyl ethoxy, 4-2-morpholin-4-yl-ethoxy-phenyl-methanol, 4-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methan-1-ol
7060580
[4-(2-Morpholin-4-ylethoxy)phenyl]methanol
OCC1=CC=C(OCCN2CCOCC2)C=C1
852180-76-8
C13H19NO3
237.30
MFCD07368553
LZRLXLXSGAEQLA-UHFFFAOYSA-N
4-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanol, 4-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanol, 4-2-morpholinoethoxy phenyl methanol, benzenemethanol,4-2-4-morpholinyl ethoxy, 4-2-morpholin-4-yl-ethoxy-phenyl-methanol, 4-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methan-1-ol
7060580
[4-(2-Morpholin-4-ylethoxy)phenyl]methanol
OCC1=CC=C(OCCN2CCOCC2)C=C1
Chemischer Name oder Material [4-(2-Morpholin-4-ylethoxy)phenyl]methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 237.3
Reinheit (%) 97%