Learn More
[4-(2-Morpholin-4-ylethoxy)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | [4-(2-Morpholin-4-ylethoxy)phenyl]methanol |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 237.3 |
Reinheit (%) | 97% |