Learn More
4-(2-Morpholin-4-ylethoxy)bensonitril , 95 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(2-Morpholin-4-ylethoxy)benzonitrile |
| CAS | 34334-04-8 |
| CAS Min. % | 94.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Summenformel | C13H16N2O2 |
| MDL-Nummer | MFCD07772850 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 4-2-morpholin-4-ylethoxy benzonitrile, 4-2-morpholinoethoxy benzonitrile, 4-2-morpholin-4-yl ethoxy benzonitrile, 4-2-4-morpholinyl ethoxy benzonitrile, 4-2-morpholin-4-yl-ethoxy-benzonitrile, benzonitrile,4-2-4-morpholinyl ethoxy, 4-2-morpholin-4-ylethoxy benzenecarbonitrile, benzonitrile, 4-2-4-morpholinyl ethoxy |
| Mehr anzeigen |