Learn More
4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-benzoesäure Hydrochlorid Hydrat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10595744
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10595744 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10285894 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10791987 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10595744 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC61451CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 921938-78-5
Summenformel C11H13ClN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 256.686
InChI-Schlüssel PSHJNJCAKINUEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzoic acid hydrochloride hydrate, 4-2-methylimidazol-1-yl benzoic acid hydrate hydrochloride
PubChem CID 44118781
IUPAC-Name 4-(2-Methylimidazol-1-yl)Benzoesäure;Hydrat;Hydrochlorid
SMILES CC1=NC=CN1C2=CC=C(C=C2)C(=O)O.O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid hydrochloride hydrate
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 256.69
Reinheit (%) 95%