Learn More
4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10275794
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10275794 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10585554 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10275794 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC61414DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 74852-81-6
Summenformel C10H11N3
Molekulargewicht (g/mol) 173.219
MDL-Nummer MFCD06797788
InChI-Schlüssel IEZCMVRWKNEHJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-methylimidazol-1-yl phenylamine, 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl aniline, 4-2-methyl-imidazol-1-yl-phenylamine, 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzenamine, 4-2-methylimidazol-1-yl aniline, 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl phenylamine, benzenamine, 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl, 4-2-methylimidazolyl phenylamine, pubchem19934, 1-4-aminophenyl-2-methylimidazole
PubChem CID 3157478
IUPAC-Name 4-(2-Methylimidazol-1-yl)Analin
SMILES CC1=NC=CN1C2=CC=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 173.22
Reinheit (%) 97%