Learn More
4-(2-Methoxyphenyl)-piperidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10431683
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10431683 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10299852 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10431683 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB13447CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 58333-75-8
Summenformel C12H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 191.274
MDL-Nummer MFCD00277219
InChI-Schlüssel SRAVSVBVHDLLPO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 544738
IUPAC-Name 4-(2-Methoxyphenyl)Piperidin
SMILES COC1=CC=CC=C1C2CCNCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Methoxyphenyl)piperidine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 4-2-methoxyphenyl piperidine, 4-2-methoxy-phenyl-piperidine, 4-2-methoxyphenyl-piperidine, piperidine, 4-2-methoxyphenyl, 2-methoxy-1-4-piperidyl benzene, pubchem17609, piperidine,4-2-methoxyphenyl
Formelmasse 191.27
Reinheit (%) 97%