Learn More
4-(2-Methoxyphenoxy)Anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15495307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15495307 5 g 5 Gramm
15485307 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495307 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32565.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13066-01-8
Summenformel C13H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.252
MDL-Nummer MFCD02663341
InChI-Schlüssel XFOFRBMGVDBINH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-methoxyphenoxy aniline, benzenamine, 4-2-methoxyphenoxy, 4-2-methoxyphenoxy phenylamine, 4-2-methoxyphenoxy-aniline, 4-2-methoxy-phenoxy-phenylamine
PubChem CID 1121067
IUPAC-Name 4-(2-methoxyphenoxy)anilin
SMILES COC1=CC=CC=C1OC2=CC=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Methoxyphenoxy)aniline
Menge 5 g
Formelmasse 215.25
Reinheit (%) 97%