Learn More
4-(2-Methoxyethyl)phenol, Mikromol™
Artikelnummer. 30049311
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049311 25 mg 25 Milligramm
30049198 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049311 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0027.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-(2-Methoxyethyl)phenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Methoxyethyl)phenol
CAS 56718-71-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-(2-Methoxyethyl)phenol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H12 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Metoprolol Succinate Imp. B (EP), Metoprolol Tartrate Imp. B (EP), Metoprolol Imp. B (EP), 4-(2-Methoxyethyl)phenol, Metoprolol Succinate Impurity B, Metoprolol Tartrate Impurity B, Metoprolol Impurity B, Metoprolol Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C9H12O2/c1-11-7-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5,10H,6-7H2,1H3
SMILES COCCc1ccc(O)cc1
IUPAC-Name 4-(2-Methoxyethyl)phenol
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
Menge 25 mg
Formelmasse 152,0837 g/mol