Learn More
4-(2-Keto-1-benzimidazolinyl)piperidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(Piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one |
| CAS | 20662-53-7 |
| Summenformel | C12 H15 N3 O |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1-(Piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Benperidol Imp. A (EP) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H15N3O/c16-12-14-10-3-1-2-4-11(10)15(12)9-5-7-13-8-6-9/h1-4,9,13H,5-8H2,(H,14,16) |
| SMILES | O=C1Nc2ccccc2N1C3CCNCC3 |
| IUPAC-Name | 3-Piperidin-4-yl-1H-benzimidazol-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 217.27 |
| Formelmasse | 217.1215 |