Learn More
4-(2-Keto-1-benzimidazolinyl)piperidin 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11936301 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11936301 25 g Glasflasche 25 Gramm
10523521 1 g Glasflasche 1 Gramm
10627132 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11936301 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 156700250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 20662-53-7 | C12H15N3O | 217.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20662-53-7
Summenformel C12H15N3O
Molekulargewicht (g/mol) 217.27
MDL-Nummer MFCD00005714
InChI-Schlüssel BYNBAMHAURJNTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-keto-1-benzimidazolinyl piperidine, 1-piperidin-4-yl-1h-benzo d imidazol-2 3h-one, 4-2-keto-1-benzimidozolinyl piperidine, unii-4rp0aed2pc, 1-piperidin-4-yl-1h-benzimidazol-2-ol, 4rp0aed2pc, 1-4-piperidinyl-1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 1-piperidin-4-yl-2,3-dihydro-1h-1,3-benzodiazol-2-one, 1-piperidin-4-yl-3h-1,3-benzodiazol-2-one, 1,3-dihydro-1-4-piperidinyl-2h-benzimidazol-2-one
PubChem CID 88638
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2N1C1CCNCC1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-(2-Keto-1-benzimidazolinyl)piperidine
Schmelzpunkt 183.0°C to 185.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: 32g/100mL methanol- 13g/100mL ethanol,7g/100mL 2-propanol- 0.75g/100mL acetone,3.1g/100mL methylene chloride- 9.4g/100mL n,n-dmf
IUPAC-Name 4-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-1-yl)piperidin-1-ium
Formelmasse 217.27
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-(2-Keto-1-benzimidazolinyl)piperidine
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /