Learn More
4-(2-Hydroxyethyl)morpholin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489777
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11489777 100 g 100 Gramm
11498780 250 g 250 Gramm
11499777 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489777 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22759.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 622-40-2 | C6H13NO2 | 131.175 g/mol
4-(2-Hydroxyethyl)morpholine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(2-Hydroxyethyl)morpholin wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 622-40-2
Summenformel C6H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 131.175
MDL-Nummer MFCD00006180
InChI-Schlüssel KKFDCBRMNNSAAW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinoethanol, 4-2-hydroxyethyl morpholine, 4-morpholineethanol, n-2-hydroxyethyl morpholine, 2-4-morpholinyl ethanol, morpholine ethanol, morpholineethanol, hydroxyethylmorpholine, ethanol, 2-morpholino, beta-morpholinoethanol
PubChem CID 61163
ChEBI CHEBI:67144
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-ylethanol
SMILES C1COCCN1CCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Hydroxyethyl)morpholine
Schmelzpunkt 1°C to 2°C
Dichte 1.08
pH 10.7
Siedepunkt 226°C to 228°C
Flammpunkt 99°C (210°F)
Brechungsindex 1.4775
Menge 100 g
Beilstein 104375
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 131.18
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(2-Hydroxyethyl)morpholine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(2-Hydroxyethyl)morpholine