Learn More
4-(2-Hydroxyethyl)indolin-2-on, Mikromol™
Artikelnummer. 30049714
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049714 25 mg 25 Milligramm
17980346 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049714 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0331.080025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-(2-Hydroxyethyl)indolin-2-on
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Hydroxyethyl)-1,3-dihydroindolin-2-one
CAS 139122-19-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-(2-Hydroxyethyl)-1,3-dihydroindolin-2-one
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H11 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-4-(2-hydroxyethyl)-, 1,3-Dihydro-4-(2-hydroxyethyl)-2H-indol-2-one, 4-(2-Hydroxyethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 4-(2-Hydroxyethyl)-1,3-dihydroindol-2-one, SKF-98202, Ropinirole related, Ropinirole Related Compound A, Ropinirole Hydrochloride Impurity F, Ropinirole Impurity F
InChI-Formel InChI=1S/C10H11NO2/c12-5-4-7-2-1-3-9-8(7)6-10(13)11-9/h1-3,12H,4-6H2,(H,11,13)
SMILES OCCc1cccc2NC(=O)Cc12
IUPAC-Name 4-(2-Hydroxyethyl)-1,3-Dihydroindol-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 177.2
Menge 25 mg
Formelmasse 177,079 g/mol