Learn More
4-(2 -Hydroxyethyl)benzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile |
| Siedepunkt | 116°C to 118°C (0.5 mmHg) |
| Menge | 1 g |
| UN-Nummer | UN3439 |
| Formelmasse | 147.18 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Pulver/Stückchen |