Learn More
4-(2-Hydroxyethyl)-1,3-dihydro-2H-indolin-2-on, TRC
Artikelnummer. 30389307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30389307 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30389307 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH942090100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Hydroxyethyl)-1,3-dihydroindolin-2-one
CAS 139122-19-3
Summenformel C10 H11 N O2
Menge 100 mg
Synonym 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-4-(2-hydroxyethyl)-, 1,3-Dihydro-4-(2-hydroxyethyl)-2H-indol-2-one, 4-(2-Hydroxyethyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 4-(2-Hydroxyethyl)-1,3-dihydroindol-2-one
InChI-Formel InChI=1S/C10H11NO2/c12-5-4-7-2-1-3-9-8(7)6-10(13)11-9/h1-3,12H,4-6H2,(H,11,13)
SMILES OCCc1cccc2NC(=O)Cc12
IUPAC-Name 4-(2-Hydroxyethyl)-1,3-Dihydroindol-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 177.2
Formelmasse 177.079