Learn More
4-(2-Furyl)-benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10357074
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10357074 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10367074 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10357074 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC34401CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 35461-98-4
Summenformel C11H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 188.18
MDL-Nummer MFCD04039073
InChI-Schlüssel FOJYVBSPOBUCMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-furyl benzoic acid, 4-furan-2-yl benzoic acid, 4-furan-2-yl-benzoic acid, 2-4-carboxyphenyl furan, 4-fur-2-ylbenzoic acid, p-2-furyl benzoic acid, 4-2-furanyl benzoic acid
PubChem CID 5138791
IUPAC-Name 4-(Furan-2-yl)Benzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Furyl)benzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 188.18
Reinheit (%) 97%