Learn More
4-(2-Fluorbenzyl)-piperidin Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410779
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15410779 5 g 5 Gramm
15408556 250 mg 250 Milligramm
15400779 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15410779 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63849.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 193357-21-0 | C12H17ClFN | 229.72 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 193357-21-0
Summenformel C12H17ClFN
Molekulargewicht (g/mol) 229.72
MDL-Nummer MFCD08669673
InChI-Schlüssel XZRQMBCQGGXDKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-fluorobenzyl piperidine hydrochloride, 4-3-fluorophenyl methyl piperidine hydrochloride, 4-3-fluoro-benzyl-piperidine hydrochloride, 4-3-fluorobenzyl piperidine hcl
PubChem CID 17039493
SMILES Cl.FC1=CC=CC(CC2CCNCC2)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Farbe Weiß
Menge 5 g
IUPAC-Name 4-[(3-Fluorphenyl)methyl]piperidinhydrochlorid
Formelmasse 229.72
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest