Learn More
4-[-(Dimethylamino)ethoxy]benzonitril,2-(dimethylamino)ethoxy]benzonitril, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10417633
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10417633 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10417633 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC51516DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzonitrile
CAS 24197-95-3
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C11H14N2O
MDL-Nummer MFCD05738937
Menge 1 g
Synonym 4-2-dimethylamino ethoxy benzonitrile, benzonitrile, 4-2-dimethylamino ethoxy, 4-2-dimethylaminoethoxy benzonitrile, 4-2-dimethylaminoethyloxy benzonitrile, 4-2-n,n-dimethylamino ethoxy benzonitrile, 4-2-dimethylamino ethoxy benzenecarbonitrile
InChI-Schlüssel DTYDLVIYHGGCOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)CCOC1=CC=C(C=C1)C#N
IUPAC-Name 4-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 190.25
PubChem CID 546912
Formelmasse 190.24
Reinheit (%) 97%