Learn More
4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyd, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10356714
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10356714 5 g 5 Gramm
10011634 250 mg 250 Milligramm
10020274 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10356714 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC51504DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 15182-92-0
Summenformel C11H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 193.246
MDL-Nummer MFCD07368978
InChI-Schlüssel CBOKAZFQZOQTOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-dimethylamino ethoxy benzaldehyde, p-2-dimethylamino ethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylamino-ethoxy-benzaldehyde, pubchem12557, 4-2-dimethylaminoethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylamino-ethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylaminoethyloxy benzaldehyde, 4-n,n-dimethylaminoethoxy benzaldehyde, 4-2-dimethylamino-1-ethoxy benzaldehyde
PubChem CID 84823
IUPAC-Name 4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyd
SMILES CN(C)CCOC1=CC=C(C=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzaldehyde
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 5 g
Formelmasse 193.24
Reinheit (%) 95%