Learn More
4-[2-(Diethylamino)ethylcarbamoyl]benzolboronsäure-Hydrochlorid, 99 %, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 15450166
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15450166 250 mg 250 Milligramm
15440166 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450166 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52871.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 913835-46-8
Summenformel C13H22BClN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 300.59
MDL-Nummer MFCD09027220
InChI-Schlüssel WQYCSVUEHAFRHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-diethylamino ethyl carbamoyl phenyl boronic acid hydrochloride, 4-2-n,n-diethylaminoethyl aminocarbonyl phenylboronic acid, hcl, 4-2-diethylamino ethyl carbamoyl benzeneboronic acid hydrochloride, 4-2-diethylamino ethyl carbamoyl phenylboronic acid hydrochloride, 4-2-diethylamino ethyl carbamoyl phenyl boronicacidhydrochloride, 4-2-n,n-diethylaminoethyl aminocarbonyl phenylboronic acid hcl, 4-2-diethylamino ethyl carbamoyl-phenyl boronic acid hydrochloride, 4-2-n,n-diethylaminoethyl aminocarbonyl benzeneboronic acid hydrochloride, 4-2-diethylamino ethyl carbamoyl phenyl boronic acid-hydrogen chloride 1/1, boronic acid,b-4-2-diethylamino ethyl amino carbonyl phenyl-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 44119574
IUPAC-Name [4-[2-(Diethylamino)ethylcarbamoyl]phenyl]boronsäure;hydrochlorid
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCCN(CC)CC)(O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[2-(Diethylamino)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid hydrochloride
Schmelzpunkt 65°C to 67°C
Menge 250 mg
Formelmasse 300.59
Reinheit (%) 99%