Learn More
[[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)Ethyl]Phenoxy]Methyl]Oxiran, TRC
Artikelnummer. 30353769
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30353769 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30353769 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC98867025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63659-17-6
Summenformel C15 H20 O3
Molekulargewicht (g/mol) 248.32
Synonym Betaxolol Hydrochloride Imp. C (EP), Betaxolol Imp. C (EP), 2-[[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]methyl]oxirane, Betaxolol Hydrochloride Impurity C, Betaxolol Impurity C
IUPAC-Name 2-[[4-[2-(Cyclopropylmethoxy)Ethyl]Phenoxy]Methyl]Oxiran
SMILES C(Cc1ccc(OCC2CO2)cc1)OCC3CC3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[[4-[2-(cyclopropylmethoxy)ethyl]phenoxy]methyl]oxirane
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H20O3/c1-2-13(1)9-16-8-7-12-3-5-14(6-4-12)17-10-15-11-18-15/h3-6,13,15H,1-2,7-11H2
Formelmasse 248.1412