Learn More
4-(2-Chlorophenyl)but-3-en-2-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10180732
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10180732 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10180732 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM04159DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-chlorophenyl)but-3-en-2-one
CAS 20766-37-4
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H9ClO
Strukturformel ClC6H4CH=CHC(O)CH3
MDL-Nummer MFCD00084971
Menge 1 g
Synonym 4-2-chlorophenyl but-3-en-2-one, 3-buten-2-one, 4-2-chlorophenyl, e-4-2-chloro-phenyl-but-3-en-2-one, 3e-4-2-chlorophenyl but-3-en-2-one, 3-buten-2-one, 4-o-chlorophenyl, e-4-2-chlorophenyl but-3-en-2-one, 3-buten-2-one,4-2-chlorophenyl, o-chlorobenzalacetone, 2-chloro-benzalacetone, 2-chlorostyrylmethyl ketone
InChI-Schlüssel FHDSETHROOWFCQ-VOTSOKGWSA-N
SMILES CC(=O)C=CC1=CC=CC=C1Cl
IUPAC-Name (E)-4-(2-Chlorphenyl)but-3-en-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 180.631
PubChem CID 5372820
Formelmasse 180.63
Reinheit (%) 97%