Learn More
4-[2-(Chlormethyl)-4-(trifluormethyl)-phenyl]-morpholin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-[2-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 279.69 |
Reinheit (%) | 97% |