Learn More
4-[2-(Chlormethyl)-4-(trifluormethyl)-phenyl]-morpholin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3522520
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
892502-15-7
C12H13ClF3NO
279.687
MFCD09025889
KCGVSWOLBMMCMW-UHFFFAOYSA-N
4-2-chloromethyl-4-trifluoromethyl phenyl morpholine, morpholine,4-2-chloromethyl-4-trifluoromethyl phenyl
18525887
4-[2-(Chlormethyl)-4-(Trifluormethyl)Phenyl]Morpholin
C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)CCl
892502-15-7
C12H13ClF3NO
279.687
MFCD09025889
KCGVSWOLBMMCMW-UHFFFAOYSA-N
4-2-chloromethyl-4-trifluoromethyl phenyl morpholine, morpholine,4-2-chloromethyl-4-trifluoromethyl phenyl
18525887
4-[2-(Chlormethyl)-4-(Trifluormethyl)Phenyl]Morpholin
C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)CCl
Chemischer Name oder Material 4-[2-(Chloromethyl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 279.69
Reinheit (%) 97%