Learn More
4-(2-Chlorethyl)morpholin-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30008291
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30008291 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30008291 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC366195100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3647-69-6
Summenformel C6H12ClNO . HCl
Molekulargewicht (g/mol) 186.08
Synonym 1-(Morpholin-4-yl)-2-chloroethane Hydrochloride, 1-Chloro-2-(morpholin-4-yl)ethane Monohydrochloride, 1-Chloro-2-morpholinoethane Hydrochloride, 2-(4-Morpholinyl)ethyl Chloride Hydrochloride, 2-Morpholinoethyl Chloride Hydrochloride, 4-(2-Chloroethyl)morpholine Monohydrochloride, 4-(2-Chloroethyl)morpholinium Chloride, Morpholinoethyl chloride Hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)morpholine Hydrochloride, N-(β-Chloroethyl)morpholine Hydrochloride, β-Morpholinoethyl Chloride Hydrochloride;
IUPAC-Name 4-(2-Chlorethyl)morpholinhydrochlorid
SMILES Cl.ClCCN1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Chloroethyl)morpholine Hydrochloride
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H12ClNO.ClH/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8;/h1-6H2;1H