Learn More
Hamilton™ 4-2-Keramik, HVC, PSD-Ventil
Artikelnummer. 11557954
Ansicht ändern
Click to view available options
Auslösung:
PSD/4, PSD/6, PSD/8
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Auslösung Packungsgröße
11557954 PSD/4, PSD/6, PSD/8 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11557954 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 923401
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die PSD/4 ist eine beliebte Wahl für Kunden, die eine hochpräzise Spritzenpumpe zu einem günstigen Preis suchen.
Datenblatt
  • Ventilmodell– 4-2
  • Ventilmodellbeschreibung– 4-2 Ventil
  • Fluidweg– Keramik/PTFE/CTFE
  • Ventilgröße– HVC
  • Nenndurchmesser des Anschlusses– 0,060 in. (1,5 mm)
  • Außengehäuseabmessung des Ventils– 0,85 in. (21,6 mm)
  • Gehäusematerial– Aluminium
  • Betätigt– PSD/4, PSD/6, PSD/8
  • Losbrechmoment– 15 oz-in (105,9 mNm)
  • Panelmontage– NEIN
  • Gewindetiefe– 0,320 (8,1 mm)
  • Gewindeverbindung–¼ -28
  • Hohe Betriebstemperatur– 35 °C (95 °F)
  • Niedrige Betriebstemperatur– 10 °C (50 °F)
  • Betriebsdruck– 0 bis 100 psig (0 bis 6,9 bar)
  • Hohe Lagertemperatur– 50 °C (122 °F)
  • Niedrige Lagertemperatur– -20 °C (-4 °F)
Spezifikation
Auslösung PSD/4, PSD/6, PSD/8
Typ PSD/4-Ventile, PSD/6-Ventile
No. of Ports 4-2-Ventil
Statormaterial Keramik