Learn More
4-(2-Bromphenyl)-2-methyl-1,3-thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10336284
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10336284 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10142984 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10336284 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC68410DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 941717-01-7
Summenformel C10H8BrNS
Molekulargewicht (g/mol) 254.15
MDL-Nummer MFCD09879981
InChI-Schlüssel SXJQVZDDCODIST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-bromophenyl-2-methyl-1,3-thiazole, 4-2-bromophenyl-2-methylthiazole
PubChem CID 24229764
IUPAC-Name 4-(2-Bromphenyl)-2-Methyl-1,3-Thiazol
SMILES CC1=NC(=CS1)C1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Bromophenyl)-2-methyl-1, 3-thiazole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 254.15
Reinheit (%) 97%