Learn More
4-(2-Bromethyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(2-Bromoethyl)-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 203.08 |
| Reinheit (%) | 97% |