Learn More
Alfa Aesar™ 4-(2-Brom-5-fluorbenzyl)morpholin, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62574.03
Additional Details : Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15439088
  • 389.62 CHF / 1 Gramm
Verfügbar ab
29-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1704065-18-8
274.133
4-2-bromo-5-fluorobenzyl morpholine, 4-2-bromo-5-fluorophenyl methyl morpholine
4-[(2-brom-5-fluorphenyl)methyl]morpholin
C11H13BrFNO
IKTRFXHEKDRRIU-UHFFFAOYSA-N
91759007
C1COCCN1CC2=C(C=CC(=C2)F)Br
Spezifikation
4-(2-Bromo-5-fluorobenzyl)morpholine
1704065-18-8
4-2-bromo-5-fluorobenzyl morpholine, 4-2-bromo-5-fluorophenyl methyl morpholine
C1COCCN1CC2=C(C=CC(=C2)F)Br
274.133
274.13
96%
1g
C11H13BrFNO
IKTRFXHEKDRRIU-UHFFFAOYSA-N
4-[(2-brom-5-fluorphenyl)methyl]morpholin
91759007
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation