Learn More
4-[2-(Boc-amino)-4-thiazolyl]-benzamidoxim, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15440716
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15440716 250 mg 250 Milligramm
15480478 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440716 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54063.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1824739-91-4
Summenformel C15H18N4O3S
Molekulargewicht (g/mol) 334.394
MDL-Nummer MFCD20265169
InChI-Schlüssel UERHOGGYEPCACK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-boc-amino-4-thiazolyl benzamidoxime
PubChem CID 73995614
IUPAC-Name Tert-Butyl N-[4-[4-[(Z)-N'-Hydroxycarbamimidoyl]Phenyl]-1,3-Thiazol-2-yl]Carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC(=CS1)C2=CC=C(C=C2)C(=NO)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[2-(Boc-amino)-4-thiazolyl]benzamidoxime
Schmelzpunkt 134°C to 139°C
Menge 250 mg
Formelmasse 334.39
Reinheit (%) 97%