Learn More
4-(2-Aminoethyl)-tetrahydropyran, 97 %, Acros Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran |
| Siedepunkt | 88.0°C to 89.0°C (13.0 mmHg) |
| Flammpunkt | 74°C |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 96% min. (GC) |
| Menge | 250 mg |
| IUPAC-Name | 2-(Oxan-4-yl)ethan-1-aminium |
| Formelmasse | 129.2 |
| Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran, 97%
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.