Learn More
4-(2-Aminoethyl)Benzensulfonylfluorid-Hydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11434822 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434822 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11434822 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219350391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00 CHF
    1179.50 CHF / 1 Gramm
    Sparen 60.50 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet im Vergleich zu PMSF und DFP viele Vorteile. 4-(2-Aminoethyl)Benzolsulfonylfluorid-Hydrochlorid, MP Biomedicals, ist ein kovalente bindender Serin-Proteasehemmer. AEBSF gehört zur Familie der irreversiblen Sulfonylfluorid-Inhibitoren, die tr blocki
AEBSF ist ein irreversibler Serin-Proteasehemmer, der nachweislich Trypsin, Chymotrypsin, Plasmin, Kallikrein und Thrombin hemmt. Es eignet sich gut für die Verwendung in Gewebekulturmedien sowie für die großvolumige Aufreinigung rekombinanter Proteine, die für Proteolyse anfällig sind.
AEBSF ist eine Alternative zu PMSF, DFP und verwandten Organophosphat-Inhibitoren.
  • Ähnlich in der Struktur, mit ähnlichen Hemmkonstanten
  • Geringeres Molekulargewicht und weniger Toxizität
  • Bietet bessere Löslichkeit in Wasser, geringere Toxizität, größere Stabilität und höhere Hemmwirkung
Spezifikation
CAS 30827-99-7
Schmelzpunkt 175 °C bis 185 °C
Summenformel C8H11ClFNO2S
Menge 1 g
Synonym 4-2-Aminoethylbenzolsulfonylfluorid-Hydrochlorid, aebsf-Hydrochlorid, 4-2-Aminethylbenzol-1-Sulfonylfluorid-Hydrochlorid, Benzolsulfonylfluorid, 4-2-Aminoethyl-,Hydrochlorid, aebsf hcl, pefabloc, 4-2-aminoethyl benzene-1-sulfonyl fluoride hydrochloride, aebsf, hydrochloride, benzenesulfonyl fluoride, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, 4-2-aminoethyl benzenesulfonylfluoride hydrochloride
Löslichkeitsinformationen Löslich in Methanol (10 mg/ml, klare, farblose Lösung).
InChI-Schlüssel WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)S(=O)(=O)F.Cl
IUPAC-Name 4-(2-aminoethyl)benzolesulfonylfluorid;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 239.689
PubChem CID 186136
Formelmasse 239.7
Reinheit (%) ≥97 %
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Arbeitskonzentration: AEBSF wurde in Zellkulturen in Konzentrationen von bis zu 0.25 mM verwendet.
Physikalische Form Pulver